Merck
C113050
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac) Phosphoramidite
configured for ABI
Synonim(y):
DMT-dC(ac) Amidite, N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H50N5O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
771.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.51
pochodzenie biologiczne
non-animal source (no BSE/TSE risk)
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 g C113050-10G
metody
oligo synthesis: suitable
kolor
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
kompatybilność
configured for ABI
profil nukleozydowy
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: DMT
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
Klucz InChI
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
Opis ogólny
Fosforoamidyty DNA firmy Proligo zapewniają wysoką wydajność i jakość oligonukleotydów dzięki wysokiej wydajności sprzęgania. Etap deprotekcji w zautomatyzowanej syntezie oligonukleotydów jest integralną częścią czasu syntezy i jakości produktu końcowego. Fosforoamidyt DMT-dC(ac) jest chronionym acetylem fosforoamidytem DNA stosowanym w chemii szybkiej deprotekcji do szybkiej i wydajnej syntezy oligonukleotydów o wysokiej czystości. Kluczowe cechy dC(ac): -
  • Ultraszybka deprotekcja: 10 minut w 65°C z odczynnikiem AMA
  • Kluczowy składnik w syntezie oligonukleotydów
  • Branżowy standard szybkiej chemii deprotekcji
  • Obsługa metod deprotekcji AMA bez zmian
  • Stała wysoka czystość i wydajność każdej partii
  • Produkowany zgodnie z certyfikowanym systemem jakości ISO 9001
Produkt należy do grupy syntezatorów ÄKTA®.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)