Key Documents
BR782970
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane, pore size 8 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
PET membrane
opis
cellGrade(TM) plus
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 1 ea (12 strips with 4 inserts per strip)
producent / nazwa handlowa
BRAND 782970
rozmiar
6 well
wielkość porów
8 μm
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG