BR701450
BRAND® Reagent Reservoirs for multichannel pipettes and automatic systems
1 column, standard profile, column capacity 220 mL, pyramid bottom (96-well)
Synonim(y):
butelka ldpe, butelki polietylenowe, pojemniki polietylenowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
polypropylene
pyramid bottom (96-well)
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
1 column
standard profile
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
BRAND 701450
pojemność
220 mL
pojemność kolumny
220 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- ANSI/SLAS standard format Compatible with nearly all liquid handling robots and other automated dispensing systems
- 5 different types for use with multichannel pipettes and automatic systems
- Excellent stability and chemical resistance made from high-quality polypropylene
- Very low dead volume due to pyramid bottoms
- Free from RNases and DNases
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR701450-10EA | 4061831858006 |