Z676012
Dual solution® pipetting reservoir
pack of 25 ea (Pack of 25 reservoirs and 25 lids), non-sterile
Synonim(y):
Zbiornik pipety wielokanałowej, zbiornik odczynnika
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
V-bottom bottom
colorless
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25 ea (Pack of 25 reservoirs and 25 lids)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS20821A
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Podwójny zbiornik do pipetowania™ składa się z polipropylenu. Zbiornik/odczynnik ma standardowy zbiornik o pojemności 50 ml po jednej stronie i 12 pojedynczych zbiorników o pojemności 5 ml po drugiej stronie.
- Studzienki są nachylone zarówno w dół, jak i na zewnątrz, prowadząc końcówki pipet wielokanałowych do pozycji środkowej, pomagając uniknąć zanieczyszczenia i odpadów.
- Nadrukowane indeksy identyfikują próbki: luźno dopasowane pokrywy zapobiegają parowaniu i zanieczyszczeniu.
- Innowacyjny kształt prowadzi i chroni końcówki pipet
- Niesterylny polipropylen
Informacje prawne
Dual Solution is a registered trademark of Heathrow Scientific
DualSpeed is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z676012-25EA | 4061832769653 |