Kluczowe dokumenty
BMSIPS2050PS3
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
śr. × dł.
68 mm × 400 mm
Opis ogólny
Pręty mieszające i śmigła pasujące do mieszadeł podwieszanych OS-20L i OS-40L firmy Benchmark.
To płaskie śmigło ze stali nierdzewnej ma 3 otwory i jest przydatne do delikatnego mieszania przy średnich i niskich prędkościach.
Absorbent wiążący przeciwciała
mieszanie, miksowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)