Kluczowe dokumenty
BM991.8206.06
B Medical B401
Blood Bank Refrigerator
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
wejście AC/DC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
wys. × szer. × śr.
78.27 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
pojemność
15.927 ft3
masa
454.15 lb
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
  • Premium - Upright, Blood Bank Refrigerator
  • Organic Glass Door
  • 5 SS Perforated Drawers with Front Cover
  • B Connected Prepared
  • 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port, Door Mounted Control Panel
  • Internal LED Light
  • Electronic Door Access
  • Temperature Chart Recorder
  • 4 Casters with integrated feet
  • Storage Capacity of 270 Blood Bags (450ml)
Zastosowanie
Blood Management
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)