Kluczowe dokumenty
BAF188530008
Cryo tower storage system
8 Levels, polycarbonate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Materiały
polycarbonate
Właściwości
Holds 8 x boxes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F188530008
metody
cryopreservation: suitable
szer. × dł. × wys.
15 × 15 × 59 cm
Opis ogólny
Can also be used for freezer and general purpose storage and to transport vial storage boxes. Steam autoclavable at 121°C (250°F).
Footprint dimensions: 15cm x 15cm (6" x 6").
Shelf dimensions: 14.2cm x 14.2cm (5 ½" x 5 ½")
Polycarbonate rack is perfect for organizing Vial Storage Boxes on the bench top or in an incubator
Available in 4 and 8 level configurations
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)