Kluczowe dokumenty
B7559
BW A4C
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[(E)-3-(3-Phenoxyphenyl)prop-2-enyl]acetohydroxamic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
protect from light
kolor
white
mp
79.3-80.1 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)N(O)C\C=C\c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C17H17NO3/c1-14(19)18(20)12-6-8-15-7-5-11-17(13-15)21-16-9-3-2-4-10-16/h2-11,13,20H,12H2,1H3/b8-6+
Klucz InChI
CEUDWZXMLMKPNN-SOFGYWHQSA-N
informacje o genach
human ... ALOX5(240)
rat ... Alox5(25290)
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)