Kluczowe dokumenty
AXYST150SS
Screw cap tubes without caps, conical bottom, self-standing
size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
Synonim(y):
centrifuge tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc ST-150-SS
Corning
opakowanie
pkg of 8x500caps/cs
rozmiar
1.5 mL
kolor
clear
clear
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)