Key Documents
AXYSCT050RS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
capacity 0.5 mL, red, sterile
Synonim(y):
centrifuge tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
red
screw top cap
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 20,000 × g
opakowanie
pack of 500 tubes
case of 8 packs
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
pojemność
0.5 mL