Kluczowe dokumenty
AXYPCR0108LPRTW
Axygen low profile 0.1 mL thin wall PCR strip tubes & real time strip caps
white
Synonim(y):
centrifuge tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
cap (strip caps)
polypropylene
white
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 125 ea
case of 1250 ea
producent / nazwa handlowa
Corning PCR0108LPRTW
pojemność robocza
5-125 μL
przydatność
suitable for (RTPCR)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)