AXYP96450RCS
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom clear polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Synonim(y):
96 multiwell plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear plate
round bottom clear polypropylene wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
skirt
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc P-96-450R-C-S
Corning
opakowanie
pkg of 10x5plates/cs
maksymalna pojemność
500 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
450 μL
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)