Kluczowe dokumenty
AXYHT50CSTK
Corning® Axygen® Automation Tips for STAR, STARlet, STARplus and Nimbus®
volume (50 μL), clear polypropylene, Non-Filtered, non-sterile, pkg of Nested Tip Rack Stack
Synonim(y):
pipet tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
producent / nazwa handlowa:
Corning HT-50-C-STK
pojemność:
(50 μL)
sterylność:
non-sterile
opakowanie:
case of 11,520 tips
pack of 2,304 tips
case of 30 packs
pack of 4 racks
pkg of Nested Tip Rack Stack
Materiały
clear polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 11,520 tips
pack of 2,304 tips
case of 30 packs
pack of 4 racks
pkg of Nested Tip Rack Stack
producent / nazwa handlowa
Corning HT-50-C-STK
pojemność
(50 μL)
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Nimbus is a registered trademark of Hamilton Co.
STAR is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)