AXYFDSS1536BKR
1240 11600 Końcówki automatyki dla Hamamatsu kompatybilne ze stacją roboczą FDSS serii 7000
capacity 50 μL, racked, for 1536 well plates, black
Synonim(y):
Pipette tips for FDSS 7000
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
pojemność:
50 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
robotic pipet tips
opakowanie:
case of 3840 tips racked
producent / nazwa handlowa:
Axygen Inc
Corning
Corning
Polecane produkty
Materiały
black
sterylność
non-sterile
Właściwości
robotic pipet tips
opakowanie
case of 3840 tips racked
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
pojemność
50 μL
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)