Kluczowe dokumenty
AV52418
Sigma-Aldrich
Anti-COL4A3BP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CERT, Anti-CERTL, Anti-Collagen, type IV, α-3 (Goodpasture antigen) binding protein, Anti-FLJ20597, Anti-GPBP, Anti-STARD11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
68 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego COL4A3BP
Działania biochem./fizjol.
COL4A3BP jest kinazą, która specyficznie fosforyluje N-końcowy region niekolagenowej domeny łańcucha alfa 3 kolagenu typu IV, znanego jako antygen Goodpasture. Choroba Goodpasture'a jest wynikiem odpowiedzi autoimmunologicznej skierowanej przeciwko temu antygenowi. Jedna izoforma tego białka jest również zaangażowana w wewnątrzkomórkowy transport ceramidów. Gen ten koduje kinazę, która specyficznie fosforyluje N-końcowy region niekolagenowej domeny łańcucha alfa 3 kolagenu typu IV, znanego jako antygen Goodpasture. Choroba Goodpasture'a jest wynikiem odpowiedzi autoimmunologicznej skierowanej przeciwko temu antygenowi. Jedna izoforma tego białka jest również zaangażowana w wewnątrzkomórkowy transport ceramidów. Dla tego genu istnieją dwa transkrypty.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PPVERCGVLSKWTNYIHGWQDRWVVLKNNALSYYKSEDETEYGCRGSICL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quentin Jallerat et al.
Cells, 9(2) (2020-01-30)
During embryonic development, the heart undergoes complex morphogenesis from a liner tube into the four chambers consisting of ventricles, atria and valves. At the same time, the cardiomyocytes compact into a dense, aligned, and highly vascularized myocardium. The extracellular matrix