Kluczowe dokumenty
AV52043
Sigma-Aldrich
Anti-CSNK1G3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Casein kinase 1, γ 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, horse, bovine, mouse, rat, dog, guinea pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSNK1G3(1456)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CSNK1G3
Działania biochem./fizjol.
Kinazy kazeinowe są operacyjnie zdefiniowane przez ich preferencyjne wykorzystanie kwaśnych białek, takich jak kazeiny, jako substratów. CSNK1G3 może fosforylować dużą liczbę białek. Bierze udział w sygnalizacji Wnt.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LEALGHMFMYFLRGSLPWQGLKADTLKERYQKIGDTKRATPIEVLCENFP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)