Kluczowe dokumenty
AV51358
Sigma-Aldrich
Anti-JPH2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ40969, Anti-JP-2, Anti-JP2, Anti-Junctophilin 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, horse, guinea pig, bovine, rat, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... JPH2(57158)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego JPH2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-JPH2 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 2,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Junctophilin 2 (JPH2; CMH17) jest członkiem rodziny junctophilin. Członkowie tej rodziny tworzą kompleksy łączące obecne między błoną plazmatyczną a siateczką endoplazmatyczną/sarkoplazmatyczną. JPH2 łączy sarkolemmalne i wewnątrzkomórkowe kanały wapniowe w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym. Ekspresja JPH2 jest niezbędna do tworzenia postnatalnej tubuli T u ssaków. Dysregulacja junktofilin skutkuje różnymi zaburzeniami pracy serca.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ANQESNIARTLARELAPDFYQPGPEYQKRRLLQEILENSESLLEPPDRGA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrew P Landstrom et al.
Trends in molecular medicine, 20(6), 353-362 (2014-03-19)
Excitable tissues rely on junctional membrane complexes to couple cell surface signals to intracellular channels. The junctophilins have emerged as a family of proteins critical in coordinating the maturation and maintenance of this cellular ultrastructure. Within skeletal and cardiac muscle
David L Beavers et al.
Cardiovascular research, 103(2), 198-205 (2014-06-18)
Cardiomyocytes rely on a highly specialized subcellular architecture to maintain normal cardiac function. In a little over a decade, junctophilin-2 (JPH2) has become recognized as a cardiac structural protein critical in forming junctional membrane complexes (JMCs), which are subcellular domains
Yoshihisa Matsushita et al.
Journal of human genetics, 52(6), 543-548 (2007-05-04)
Junctophilin subtypes, designated as JPH1 approximately 4, are protein components of junctional complexes and play essential roles in cellular Ca2+ signaling in excitable cells. Knockout mice lacking the cardiac-type Jph2 die of embryonic cardiac arrest, and the mutant cardiac myocytes
Alejandro Garbino et al.
Physiological genomics, 37(3), 175-186 (2009-03-26)
Junctophilins (JPHs) are members of a junctional membrane complex protein family important for the physical approximation of plasmalemmal and sarcoplasmic/endoplasmic reticulum membranes. As such, JPHs facilitate signal transduction in excitable cells between plasmalemmal voltage-gated calcium channels and intracellular calcium release