Kluczowe dokumenty
AV49534
Sigma-Aldrich
Anti-JPH3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CAGL237, Anti-FLJ44707, Anti-HDL2, Anti-JP-3, Anti-JP3, Anti-Junctophilin 3, Anti-TNRC22
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
81 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, pig, bovine, dog, horse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JPH3(57338)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego JPH3
Zastosowanie
Przeciwciało anty-JPH3 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Junktofiliny są zlokalizowane w błonie retikulum endoplazmatycznego/sarkoplazmatycznego i zakotwiczają ją w błonie plazmatycznej. Mutacje w Junctophilin 3 (JPH3) indukują toksyczność białek poliglutaminowych w chorobie Huntingtona.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SSGGRFNFDDGGSYCGGWEDGKAHGHGVCTGPKGQGEYTGSWSHGFEVLG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian Wilburn et al.
Neuron, 70(3), 427-440 (2011-05-11)
Huntington's disease-like-2 (HDL2) is a phenocopy of Huntington's disease caused by CTG/CAG repeat expansion at the Junctophilin-3 (JPH3) locus. The mechanisms underlying HDL2 pathogenesis remain unclear. Here we developed a BAC transgenic mouse model of HDL2 (BAC-HDL2) that exhibits progressive
Lucia Golini et al.
The Journal of biological chemistry, 286(51), 43717-43725 (2011-10-25)
Junctophilins (JPs) anchor the endo/sarcoplasmic reticulum to the plasma membrane, thus contributing to the assembly of junctional membrane complexes in striated muscles and neurons. Recent studies have shown that JPs may be also involved in regulating Ca2+ homeostasis. Here, we