Kluczowe dokumenty
AV46636
Sigma-Aldrich
Anti-TSPAN32 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-MGC22455, Anti-PHEMX, Anti-PHMX, Anti-TSSC6, Anti-Tetraspanin 32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSPAN32(10077)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TSPAN32
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TSPAN32 (AB2) produkowane u królików zostało użyte do western blottingu w stężeniu 5 μg/ml. Zostało również użyte do immunohistochemii w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
TSPAN32 koduje białko tetraspaninę 32, które należy do nadrodziny tetraspanin i ulega ekspresji głównie w tkankach krwiotwórczych obejmujących leukocyty krwi obwodowej, grasicę i śledzionę. Odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu komórek krwiotwórczych. Dodatkowo, ułatwia również stymulację odpowiedzi proliferacyjnych komórek T in vitro. TSSC6 wraz z CD37 reguluje antypatogenną odporność komórkową.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YEQAMKGTSHVRRQELAAIQDVFLCCGKKSPFSRLGSTEADLCQGEEAAR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kate H Gartlan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(6), 3158-3166 (2010-08-17)
The cooperative nature of tetraspanin-tetraspanin interactions in membrane organization suggests functional overlap is likely to be important in tetraspanin biology. Previous functional studies of the tetraspanins CD37 and Tssc6 in the immune system found that both CD37 and Tssc6 regulate
L Robb et al.
Biochimica et biophysica acta, 1522(1), 31-41 (2001-11-24)
Previous analyses of the murine and human TSSC6 (also known as Phemx) proteins were not carried out using the full length sequence. Using 5'-RACE and cDNA library screening, we identified an additional 5' sequence for both the murine Tssc6 cDNA