Kluczowe dokumenty
AV46090
Sigma-Aldrich
Anti-PEX3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Peroxisomal biogenesis factor 3, Anti-TRG18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, mouse, guinea pig, dog, rabbit, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEX3(8504)
Opis ogólny
Peroxisomal biogenesis factor 3 (PEX3, TRG18), a PEX19 docking protin, and PEX19 have key roles in the biogenesis of peroxisomes. Membrane-anchored PEX3 functions as a PEX19 receptor, wherein PEX19 recognizes newly synthesized peroxisomal membrane proteins (PMP) and recruits them to the peroxisomal membrane.
Specyficzność
Anti-PEX3 polyclonal antibody reacts with bovine, human, mouse, rat, canine, zebrafish, and chicken peroxisomal biogenesis factor 3 proteins.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human PEX3
Zastosowanie
Anti-PEX3 polyclonal antibody is used to tag peroxisomal biogenesis factor 3 for detection and quantitation by Western blotting and in plasma by immunohistochemical (IHC) techniques. It is used as a probe to determine the roles of peroxisomal biogenesis factor 3 in peroxisome biosynthesis.
Działania biochem./fizjol.
PEX3 is involved in peroxisome biosynthesis and integrity. It assembles membrane vesicles before the matrix proteins are translocated. As a docking factor for PEX19, it is necessary for the import of peroxisomal membrane proteins in the peroxisomes.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: KYGQKKIREIQEREAAEYIAQARRQYHFESNQRTCNMTVLSMLPTLREAL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)