Kluczowe dokumenty
AV44147
Sigma-Aldrich
Anti-SLC9A9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ35613, Anti-NHE9, Anti-Nbla00118, Anti-Solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
72 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, horse, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC9A9(285195)
Opis ogólny
Solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 9 (SLC9A9, NHE9, Nbla00118) należy do rodziny wymienników sód/wodór i jest białkiem błonowym, które reguluje pH światła endosomu recyklingu, organelli niezbędnej do transmisji synaptycznej i plastyczności. Zaburzenia SLC9A9 mogą przyczyniać się do fenotypu przypominającego zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-SLC9A9 reaguje z kurzym, bydlęcym, ludzkim i mysim nośnikiem substancji z rodziny 9 (wymiennik sodu/wodoru), białko członka 9.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego SLC9A9
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-SLC9A9 jest używane do znakowania rodziny nośników substancji rozpuszczonych 9 (wymiennik sód/wodór), członek 9 do wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu technikami immunohistochemicznymi (IHC). Jest on stosowany jako sonda do określania roli rodziny nośników substancji rozpuszczonych 9 (wymiennik sód/wodór), członek 9 w regulacji pH światła endosomów recyklingu i fenotypu podobnego do zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.
Działania biochem./fizjol.
SLC9A9 może działać w elektroneutralnej wymianie protonów na Na(+) przez błony.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: INYQEQASSPCSPPARLGLDQKASPQTPGKENIYEGDLGLGGYELKLEQT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)