Kluczowe dokumenty
AV44083
Sigma-Aldrich
Anti-SLC5A11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-KST1, Anti-RKST1, Anti-SGLT6, Anti-SMIT2, Anti-Solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, mouse, goat, human, guinea pig, rat, bovine, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SLC5A11
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SLC5A11 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
SLC5A11 jest kotransporterem sodu/glukozy, który wykorzystuje gradienty jonowe do napędzania aktywnego transportu składników odżywczych, neuroprzekaźników, osmolitów i jonów. Wchodzi w interakcje z TNF-α, programowaną śmiercią komórki 1 (PDCD1) i składnikiem dopełniacza 4 (C4) i może indukować apoptozę poprzez szlak TNF-α - PDCD1. Gen kodujący ten transporter działa również jako autoimmunologiczny gen modyfikujący.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VGGMEGLKEKYFLALASNRSENSSCGLPREDAFHIFRDPLTSDLPWPGVL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L-J Tsai et al.
Tissue antigens, 71(2), 114-126 (2007-12-12)
Genetic studies in several human autoimmune diseases suggest that the pericentromeric region of chromosome 16 might harbor an autoimmune modifier gene. We hypothesized that the sodium-dependent glucose cotransporter gene SLC5A11 is such a gene, and so might interact with immune-related