AV42656
Anti-EGFL8 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-C6orf8, Anti-DAQB-143M3.8, Anti-EGF-like-domain, multiple 8, Anti-FLJ44493, Anti-MGC44938, Anti-MGC59719, Anti-NG3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, pig, horse, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFL8(80864)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3