Kluczowe dokumenty
AV42122
Sigma-Aldrich
Anti-TST antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC19578, Anti-RDS, Anti-Thiosulfate sulfurtransferase (rhodanese)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, dog, human, rabbit, horse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TST(7263)
Opis ogólny
Sulfurtransferaza tiosiarczanowa (rodan) (TST, RDS) jest enzymem macierzy mitochondrialnej, który ułatwia modyfikację enzymów zawierających siarkę oraz detoksykację H2S i cyjanku. Tiosiarczanowa sulfotransferaza przekształca cyjanek w tiocyjanek.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-TST reaguje z ludzkimi, mysimi, szczurzymi, bydlęcymi, psimi i kurzymi enzymami tiosiarczanowo-siarkowymi/rhodanowymi.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TST
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-TST jest stosowane do znakowania tiosiarczanosulfotransferazy/rhodanu w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu za pomocą technik immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania roli tiosiarczanowej sulfurtransferazy/rhodanu w detoksykacji siarkowodoru i cyjanku.
Działania biochem./fizjol.
TST jest enzymem macierzy mitochondrialnej kodowanym przez jądro. Może odgrywać rolę w detoksykacji cyjanków, tworzeniu białek żelazowo-siarkowych i modyfikacji enzymów zawierających siarkę. Produkt zawiera dwie wysoce konserwatywne domeny (domeny homologii rodanowej), co sugeruje, że domeny te mają wspólne pochodzenie ewolucyjne. Produktem tego genu jest enzym macierzy mitochondrialnej, który jest kodowany przez jądro. Może on odgrywać rolę w detoksykacji cyjanków, tworzeniu białek żelazowo-siarkowych i modyfikacji enzymów zawierających siarkę. Produkt genu zawiera dwie wysoce konserwatywne domeny (domeny homologii rodanowej), co sugeruje, że domeny te mają wspólne pochodzenie ewolucyjne.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GEHLGSFYAPRVWWMFRVFGHRTVSVLNGGFRNWLKEGHPVTSEPSRPEP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)