Kluczowe dokumenty
AV41066
Sigma-Aldrich
Anti-PNPT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp762K1914, Anti-OLD35, Anti-Old-35, Anti-PNPASE, Anti-Polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
86 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PNPT1(87178)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PNPT1
Działania biochem./fizjol.
PNPT1 jest podjednostką kompleksu egzosomowego, który jest zaangażowany w aktywność egzorybonukleazy 3-prime-to-5-prime w przetwarzaniu i degradacji RNA. PNPT1 jest podjednostką kompleksu egzosomowego, który jest zaangażowany w aktywność egzorybonukleazy 3-prime-to-5-prime w przetwarzaniu i degradacji RNA (Raijmakers et al., 2002 [PubMed 12419256]).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca sekwencji: Ten rekord RefSeq został utworzony z danych sekwencji transkryptu i genomu, ponieważ nie był dostępny pojedynczy transkrypt dla pełnej długości genu. Zakres tego transkryptu jest wspierany przez wyrównania transkryptów. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CGGSLALMDSGVPISSAVAGVAIGLVTKTDPEKGEIEDYRLLTDILGIED
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)