Key Documents
AV40526
Sigma-Aldrich
Anti-SFRS8 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-SWAP, Anti-Splicing factor, arginine/serine-rich 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
105 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFRS8(6433)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SFRS8
Działania biochem./fizjol.
SFRS8 is a human homolog of Drosophila splicing regulatory protein.This gene encodes a human homolog of Drosophila splicing regulatory protein. This gene autoregulates its expression by control of splicing of its first two introns. In addition, it also regulates the splicing of fibronectin and CD45 genes. Multiple alternatively spliced variants have been identified. Two alternatively spliced variants have been characterized to date.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MYGASGGRAKPERKSGAKEEAGPGGAGGGGSRVELLVFGYACKLFRDDER
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3