Kluczowe dokumenty
AV40329
Sigma-Aldrich
Anti-RPS29 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Ribosomal protein S29
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
6 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, guinea pig, rabbit, bovine, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS29(6235)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego RPS29
Działania biochem./fizjol.
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. RPS29 to białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 40S i członkiem rodziny białek rybosomalnych S14P. Białko, które zawiera domenę podobną do palca cynkowego C2-C2, która może wiązać się z cynkiem, może zwiększać aktywność supresora nowotworów białka związanego z Ras 1A (KREV1). Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 40S i członkiem rodziny białek rybosomalnych S14P. Białko, które zawiera domenę podobną do palca cynkowego C2-C2, która może wiązać się z cynkiem, może zwiększać aktywność supresora nowotworów białka związanego z Ras 1A (KREV1). Znajduje się ono w cytoplazmie. Zaobserwowano zmienną ekspresję tego genu w nowotworach jelita grubego w porównaniu z sąsiednimi prawidłowymi tkankami, chociaż nie znaleziono korelacji między poziomem ekspresji a ciężkością choroby. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YWSHPRKFGQGSRSCRVCSNRHGLIRKYGLNMCRQCFRQYAKDIGFIKLD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flore Sinturel et al.
Cell, 169(4), 651-663 (2017-05-06)
The liver plays a pivotal role in metabolism and xenobiotic detoxification, processes that must be particularly efficient when animals are active and feed. A major question is how the liver adapts to these diurnal changes in physiology. Here, we show that