Kluczowe dokumenty
AV40219
Sigma-Aldrich
Anti-RPL32 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Ribosomal protein L32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, rat, sheep, guinea pig, mouse, dog, bovine, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL32(6161)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego RPL32
Działania biochem./fizjol.
RPL32 jest białkiem rybosomalnym, które jest składnikiem podjednostki 60S. RPL32 należy do rodziny białek rybosomalnych L32E. Znajduje się w cytoplazmie. Chociaż niektóre badania mapowały ten gen na 3q13.3-q21, uważa się, że mapuje on na 3p25-p24. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 60S. Białko należy do rodziny białek rybosomalnych L32E. Jest ono zlokalizowane w cytoplazmie. Chociaż niektóre badania mapują ten gen na 3q13.3-q21, uważa się, że mapuje się on na 3p25-p24. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. Dla tego genu zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AALRPLVKPKIVKKRTKKFIRHQSDRYVKIKRNWRKPRGIDNRVRRRFKG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)