Kluczowe dokumenty
AV39465
Sigma-Aldrich
Anti-NR2F2 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-ARP1, Anti-COUP-TFII, Anti-COUPTFB, Anti-MGC117452, Anti-Nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2, Anti-SVP40, Anti-TFCOUP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, bovine, dog, rat, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR2F2(7026)
Opis ogólny
NR2F2 koduje receptor hormonów steroidowych, który bierze udział w różnicowaniu ludzkich komórek macierzystych i trofoblastów. Warianty genetyczne NR2F2 są związane z wrodzonymi zaburzeniami serca.
Przeciwciało Rabbit Anti-NR2F2 rozpoznaje ludzki, mysi, szczurzy, zebrafish, psi, bydlęcy i kurzy NR2F2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego NR2F2
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-NR2F2 jest odpowiednie do zastosowań western blot (2,5 μg/ml) i IHC (4-8 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
NR2F2, sierocy członek nadrodziny receptorów hormonów jądrowych, działa jako represor transkrypcji poprzez antagonizowanie funkcji innych receptorów hormonów jądrowych i aktywne wyciszanie transkrypcji. Jednak w pewnych kontekstach NR2F2 bezpośrednio stymuluje transkrypcję. NR2F2, MyoD i p300 oddziałują w sposób konkurencyjny, a zwiększające się ilości NR2F2 mają zdolność do zmniejszania interakcji między myoD i p300 invitro. NR2F2 posttranskrypcyjnie reguluje aktywność/funkcję myoD, a przesłuch między sierocymi receptorami jądrowymi a miogennymi białkami bHLH ma funkcjonalne konsekwencje dla różnicowania.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QDEVPGSQGSQASQAPPVPGPPPGAPHTPQTPGQGGPASTPAQTAAGGQG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saeed Al Turki et al.
American journal of human genetics, 94(4), 574-585 (2014-04-08)
Congenital heart defects (CHDs) are the most common birth defect worldwide and are a leading cause of neonatal mortality. Nonsyndromic atrioventricular septal defects (AVSDs) are an important subtype of CHDs for which the genetic architecture is poorly understood. We performed
Michael A Hubert et al.
PloS one, 5(2), e9417-e9417 (2010-03-03)
During the in vitro differentiation of human villous cytotrophoblast (CTB) cells to a syncytiotrophoblast (STB) phenotype, mRNA levels for the nuclear hormone receptor NR2F2 (ARP-1, COUP-TFII) increase rapidly, reaching a peak at day 1 of differentiation that is 8.8-fold greater
Alessandro Rosa et al.
The EMBO journal, 30(2), 237-248 (2010-12-15)
Multiple levels of control are in play to regulate pluripotency and differentiation in human embryonic stem cells (hESCs). At the transcriptional level, the core factors OCT4, NANOG and SOX2 form a positive autoregulatory loop that is pivotal for maintaining the
Daniela C Dos Santos et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, 3710449-3710449 (2022-04-02)
Glioblastoma multiforme (GBM) is a notably lethal brain tumor associated with high proliferation rate and therapeutic resistance, while currently effective treatment options are still lacking. Imidazo[1,2-a]pyridine derivatives and organoselenium compounds are largely used in medicinal chemistry and drug development. This