Kluczowe dokumenty
AV35968
Sigma-Aldrich
Anti-SBZF3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SBZF3(57116)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego SBZF3
Działania biochem./fizjol.
SBZF3 lub ZNF695 jest czynnikiem transkrypcyjnym charakteryzującym się obecnością domeny Krüppel-associated boxes lub KRAB. Białka z palcem cynkowym pełnią różnorodne funkcje, w tym aktywację transkrypcji, regulację apoptozy, fałdowanie białek, pakowanie RNA i wiązanie lipidów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FNMQFLFHSLAMSKPELIICLEARKEPWNVNTEKTAKHSALSSYLTEDIL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C D Constantinou-Deltas et al.
Genomics, 12(3), 581-589 (1992-03-01)
The zinc finger motif is a highly conserved tandemly repeated sequence of 28-30 amino acids that was first identified in transcription factor TFIIIA from Xenopus laevis. Subsequently, similar motifs were found and characterized in many genes from mammalian genomes and
J H Laity et al.
Current opinion in structural biology, 11(1), 39-46 (2001-02-17)
Zinc finger proteins are among the most abundant proteins in eukaryotic genomes. Their functions are extraordinarily diverse and include DNA recognition, RNA packaging, transcriptional activation, regulation of apoptosis, protein folding and assembly, and lipid binding. Zinc finger structures are as