Kluczowe dokumenty
AV35903
Sigma-Aldrich
Anti-ETV7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Ets variant gene 7 (TEL2 oncogene), Anti-TEL-2, Anti-TEL2, Anti-TELB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ETV7(51513)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego ETV7
Działania biochem./fizjol.
ETV7 należy do rodziny czynników transkrypcyjnych ETS, które są ważne w rozwoju, różnicowaniu i onkogenezie. Ulega ekspresji głównie w tkankach krwiotwórczych i promuje limfomagenezę wraz z Myc. Stwierdzono, że ETV7 reguluje rozwój czerwonych krwinek u danio pręgowanego poprzez szlak syntezy cholesterolu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IIKKEPGQKLLFRFLKTPGKMVQDKHSHLEPLESQEQDRIEFKDKRPEIS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cintia Carella et al.
Blood, 107(3), 1124-1132 (2005-10-20)
TEL2/ETV7 is highly homologous to the ETS transcription factor TEL/ETV6, a frequent target of chromosome translocation in human leukemia. Although both proteins are transcriptional inhibitors binding similar DNA recognition sequences, they have opposite biologic effects: TEL inhibits proliferation while TEL2
Zebrafish etv7 regulates red blood cell development through the cholesterol synthesis pathway.
Quintana AM, Picchione F, Klein Geltink RI, et al.
Disease models & mechanisms (2013)