Kluczowe dokumenty
AV34910
Sigma-Aldrich
Anti-CHRNA1 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Cholinergic receptor, nicotinic, α-1 (muscle)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
human, guinea pig, bovine, horse, mouse, dog, rat, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRNA1(1134)
Opis ogólny
CHRNA1 encodes the α subunit of the muscle acetylcholine receptor and is involved in acetyl choline binding and channel gating functions. The expression of CHRNA1 in thymus tissues is controlled by IRF8 and AIRE.
Rabbit Anti-CHRNA1 recognizes mouse, bovine, canine, and human CHRNA1.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CHRNA1
Zastosowanie
Rabbit Anti-CHRNA1 is suitable for western blot applications at a concentration of 0.5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
The muscle acetylcholine receptor consiststs of 5 subunits of 4 different types: 2 alpha isoforms and 1 each of beta, gamma, and delta subunits.2 The CHRNA1 gene encodes an alpha subunit that plays a role in acetlycholine binding/channel gating.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: AGLVLGSEHETRLVAKLFKDYSSVVRPVEDHRQVVEVTVGLQLIQLINVD
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthieu Giraud et al.
Nature, 448(7156), 934-937 (2007-08-10)
Promiscuous expression of tissue-restricted auto-antigens in the thymus imposes T-cell tolerance and provides protection from autoimmune diseases. Promiscuous expression of a set of self-antigens occurs in medullary thymic epithelial cells and is partly controlled by the autoimmune regulator (AIRE), a