Kluczowe dokumenty
AV34645
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM15 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Tripartite motif-containing 15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM15(89870)
Opis ogólny
TRIM15 (RNF93) is a tripartite motif-containing protein that occurs in the cytoplasm of cells. The protein contains RING, zinc-binding, coiled-coil and B-box type domains.
Rabbit Anti-TRIM15 antibody recognizes human, mouse, and rat TRIM15.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TRIM15
Zastosowanie
Rabbit Anti-TRIM15 antibody is suitable for immunohistochemistry (4-8 μg/ml) and western blot (1.25 μg/ml) applications.
Działania biochem./fizjol.
TRIM15 is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to the cytoplasm. Its function has not been identified.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: RDEIEDVKCQEDQKLQVLLTQIESKKHQVETAFERLQQELEQQRCLLLAR
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)