Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV34567
Sigma-Aldrich
Anti-SUV420H1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Suppressor of variegation 4-20 homolog 1 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
99 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SUV420H1
Działania biochem./fizjol.
SUV420H1 jest białkiem zawierającym domenę SET. Domeny SET wydają się być domenami interakcji białko-białko, które pośredniczą w interakcjach z rodziną białek wykazujących podobieństwo do fosfataz o podwójnej specyficzności (dsPTPases). Funkcja tego genu nie została określona.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NNGFNSGSGSSSTKLKIQLKRDEENRGSYTEGLHENGVCCSDPLSLLESR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R C Twells et al.
Genomics, 72(3), 231-242 (2001-06-13)
Type 1 diabetes is a complex disorder with interaction of both genetic and environmental factors. One of the loci, IDDM4, has been mapped to chromosome 11q13, with evidence of association to two markers, D11S1917 and H0570polyA. To identify putative candidate