Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
AV34094
Sigma-Aldrich
Anti-NPM1 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, dog, pig, human, horse, rabbit, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPM1(4869)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human NPM1
Zastosowanie
Mouse retinas were subjected to western blot analysis using rabbit anti-NPM1 with incubation overnight at 4 degrees. Antibody was diluted 1:1000.
Działania biochem./fizjol.
NPM1 is a member of Nucleophosmin (NPM) family. NPM is a ubiquitously expressed nucleolar phosphoprotein that continuously shuttles between the nucleus and cytoplasm
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DMDMSPLRPQNYLFGCELKADKDYHFKVDNDENEHQLSLRTVSLGAGAKD
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3