Kluczowe dokumenty
AV34087
Sigma-Aldrich
Anti-PARP6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC131971, Anti-Poly(ADP-ribose) polymerase family, member 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, rabbit, dog, guinea pig, bovine, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARP6(56965)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego PARP6
Działania biochem./fizjol.
Polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP) stanowią dużą rodzinę 18 białek, kodowanych przez różne geny i wykazujących konserwatywną domenę katalityczną. Są one zaangażowane w zależną od uszkodzeń DNA potranslacyjną modyfikację histonów i innych białek jądrowych, która przyczynia się do przeżycia uszkodzonych proliferujących komórek.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KLPLSRLKFMHTSHQFLLLSSPPAKEARFRTAKKLYGSTFAFHGSHIENW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)