Kluczowe dokumenty
AV33702
Sigma-Aldrich
Anti-TOX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-KIAA0808, Anti-Thymocyte selection-associated high mobility group box
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rabbit, horse, mouse, human, bovine, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOX(9760)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego TOX
Działania biochem./fizjol.
Niektóre białka HMG (ang. high-mobility group) box (np. LEF1) zawierają pojedynczy motyw HMG box i wiążą DNA w sposób specyficzny dla sekwencji, podczas gdy inni członkowie tej rodziny (np. HMG1) mają wiele HMG box i wiążą DNA w sposób niezależny od sekwencji, ale zależny od struktury. Wszystkie białka HMG box są zdolne do indukowania ostrego zgięcia w DNA. TOX zawiera pojedynczy motyw HMG box. Niektóre białka HMG box (np. LEF1; MIM 153245) zawierają pojedynczy motyw HMG box i wiążą DNA w sposób specyficzny dla sekwencji, podczas gdy inni członkowie tej rodziny (np. HMG1; MIM 163905) mają wiele HMG box i wiążą DNA w sposób niezależny od sekwencji, ale zależny od struktury. Wszystkie białka HMG box są zdolne do indukowania ostrego zgięcia w DNA. TOX zawiera pojedynczy motyw HMG box [dostarczony przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CLDPYYCNKFDGENMYMSMTEPSQDYVPASQSYPGPSLESEDFNIPPITP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)