Kluczowe dokumenty
AV33402
Sigma-Aldrich
Anti-TBX5 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-T-box 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
human, guinea pig, rabbit, bovine, dog, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBX5(6910)
Opis ogólny
Geny T-box kodują czynniki transkrypcyjne, które regulują procesy rozwojowe. Czynnik transkrypcyjny T-box 5 (TBX5), czynnik transkrypcyjny ulegający ekspresji w potencjalnych obszarach kończyny tylnej i przedniej oraz w subpopulacji komórek wsierdzia, jest zaangażowany w regulację specyfikacji tożsamości kończyny górnej i rozwoju serca podczas embriogenezy. Defekt TBX5 jest powiązany z zespołem Holta-Orama, chorobą związaną z wadami kostnymi ramion, nadgarstków i/lub dłoni oraz wrodzonymi wadami serca.
Specyficzność
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-TBX5 reaguje z psimi, szczurzymi, kurzymi, ludzkimi i mysimi czynnikami transkrypcyjnymi T-box 5.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TBX5
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-TBX5 jest używane do znakowania T-box 5 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania obecności i roli czynnika transkrypcyjnego T-box 5 w specyfikacji tożsamości kończyny górnej i rozwoju serca podczas embriogenezy.
Działania biochem./fizjol.
TBX5 jest członkiem filogenetycznie konserwatywnej rodziny genów, które mają wspólną domenę wiążącą DNA, T-box. Geny T-box kodują czynniki transkrypcyjne zaangażowane w regulację procesów rozwojowych. Gen ten jest ściśle powiązany z pokrewnym członkiem rodziny T-box 3 (zespół łokciowego sutka) na ludzkim chromosomie 12. Kodowane białko może odgrywać rolę w rozwoju serca i określaniu tożsamości kończyn. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Holta-Orama, zaburzeniem rozwojowym wpływającym na serce i kończyny górne.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RMQSKEYPVVPRSTVRQKVASNHSPFSSESRALSTSSNLGSQYQCENGVS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chaitali Misra et al.
Human molecular genetics, 23(19), 5025-5035 (2014-05-27)
Mutations in GATA4 and TBX5 are associated with congenital heart defects in humans. Interaction between GATA4 and TBX5 is important for normal cardiac septation, but the underlying molecular mechanisms are not well understood. Here, we show that Gata4 and Tbx5