Kluczowe dokumenty
AV32738
Sigma-Aldrich
Anti-MyEF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Myelin expression factor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, human, rabbit, mouse, bovine, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYEF2(50804)
Opis ogólny
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-MyEF2 reaguje z bydlęcym, psim, ludzkim, mysim, szczurzym, zebrafish i kurzym czynnikiem ekspresji mieliny 2.
Podstawowe białko mieliny (MBP) jest głównym składnikiem osłonki mielinowej, którego produkcja jest kontrolowana rozwojowo podczas mielinogenezy. Czynnik ekspresji mieliny 2 (MyEF2), jednoniciowy czynnik wiążący DNA, jest represorem ekspresji podstawowego białka mieliny (MBP). MyEF2 oddziałuje z RUNX1, hamując geny hematopoetyczne w komórkach erytroidalnych.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MYEF2
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-MyEF2 służy do znakowania czynnika ekspresji mieliny 2 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania obecności i roli czynnika ekspresji mieliny 2 w represji genów zaangażowanych w mielinogenezę i hematopoezę.
Rabbit Anti-MyEF2 może być stosowany do western blot (1 μg/ml) i IHC (4-8 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
MEF-2 ulega ekspresji na wczesnym etapie programu różnicowania i jest tłumiony przez specyficzne polipeptydowe czynniki wzrostu. Zdolność MEF-2 do rozpoznawania konserwatywnych elementów aktywujących związanych z wieloma specyficznymi genami sugeruje, że czynnik ten może uczestniczyć w skoordynowanej regulacji genów podczas miogenezy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QAGRLGSTIFVANLDFKVGWKKLKEVFSIAGTVKRADIKEDKDGKSRGMG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V Muralidharan et al.
Journal of cellular biochemistry, 66(4), 524-531 (1997-09-15)
Myelin basic protein (MBP) is a major component of the myelin sheath whose production is developmentally controlled during myelinogenesis. Earlier studies have indicated that programmed expression of the MBP gene is regulated at the level of transcription. Evidently, the MB1
Boet van Riel et al.
Molecular and cellular biology, 32(19), 3814-3822 (2012-07-18)
RUNX1 is known to be an essential transcription factor for generating hematopoietic stem cells (HSC), but much less is known about its role in the downstream process of hematopoietic differentiation. RUNX1 has been shown to be part of a large