Kluczowe dokumenty
AV32707
Sigma-Aldrich
Anti-MyBL1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-A-MYB, Anti-AMYB, Anti-MGC120059, Anti-MGC120061, Anti-v-Myb myeloblastosis viral oncogene homolog (avian)-like 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, mouse, horse, dog, rat, human, guinea pig, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYBL1(4603)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-MyBL1 reaguje z czynnikami transkrypcyjnymi podobnymi do 1 wirusa onkogenu mieloblastozy kurczaka, psa, człowieka, myszy i szczura v-Myb.
v-Myb myeloblastosis viral oncogene homolog (avian) -like 1 (MyBL1), który ulega ekspresji głównie jako tkankowo-specyficzny czynnik transkrypcyjny w spermatocytach i komórkach nabłonkowych piersi, jest specyficznym dla mężczyzn regulatorem kilku kluczowych procesów mejotycznych. MYBL1 jest głównym regulatorem genów mejotycznych, które są zaangażowane w wiele procesów w spermatocytach, szczególnie tych wymaganych do progresji cyklu komórkowego poprzez pachynemę. MYBL1 kieruje aktywacją specyficzną dla komórek zarodkowych poprzez miejsce CRE niektórych genów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MYBL1
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-MyBL1 jest używane do znakowania homologu onkogenu mieloblastozy wirusa v-Myb (ptasiego) podobnego do 1 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowany jako sonda do określania obecności i roli v-Myb myeloblastosis viral oncogene homolog (avian) -like 1 w rozwoju spermatocytów.
Królicze przeciwciało anty-MyBL1 może być stosowane do aplikacji IHC (4-8 μg/ml) i western blot (2,5 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
MYBL1 jest silnym aktywatorem transkrypcyjnym; białkiem wiążącym DNA, które specyficznie rozpoznaje sekwencję 5′-YAAC[GT]G-3′. Może odgrywać rolę w proliferacji i / lub różnicowaniu komórek neurogennych, spermatogennych i limfoidalnych B.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PRTPTPFKNALAAQEKKYGPLKIVSQPLAFLEEDIREVLKEETGTDLFLK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)