Kluczowe dokumenty
AV32536
Sigma-Aldrich
Anti-CCRN4L antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-CCR4 carbon catabolite repression 4-like (S. cerevisiae)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, bovine, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCRN4L(25819)
Opis ogólny
CCRN4L to gen kodujący białko, który jest podobny do genu zegara okołodobowego, Nocturnin, i może być zaangażowany w regulację funkcji okołodobowych.
Królicze przeciwciało anty-CCRN4L rozpoznaje bydlęce, szczurze, mysie i ludzkie CCRN4L.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego CCRN4L
Zastosowanie
Przeciwciało Rabbit Anti-CCRN4L może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 1-2 μg/ml. Może być również stosowane do testów IHC w stężeniu 4-8 μg/ml, przy użyciu tkanek zatopionych w parafinie.
Działania biochem./fizjol.
CCRN4L jest wysoce podobny do Nocturnin, genu zidentyfikowanego jako gen regulujący zegar okołodobowy u Xenopus laevis. Białko to i białko Nocturnin wykazują podobieństwo do C-końcowej domeny czynnika transkrypcyjnego drożdży, represora katabolitu węgla 4 (CCR4). Wykazano, że obfitość mRNA podobnego genu u myszy wykazuje rytmikę okołodobową, co sugeruje rolę tego białka w funkcji zegara lub jako efektora zegara okołodobowego.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LNSSAASQHPEYLVSPDPEHLEPIDPKELLEECRAVLHTRPPRFQRDFVD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)