Kluczowe dokumenty
AV32303
Sigma-Aldrich
Anti-FOXL1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Forkhead box L1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, human, pig, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXL1(2300)
Opis ogólny
Forkhead Box L1 (FoxL1) jest czynnikiem transkrypcyjnym, który moduluje wzrost nabłonka i rozwój przewodu pokarmowego. Ten czynnik transkrypcyjny został zaangażowany w rakotwórczość trzustki i przewodu pokarmowego, a także może funkcjonować jako biomarker prognostyczny dla raka jasnokomórkowego nerki. Badania na myszach wykazały również, że FoxL1 może funkcjonować jako biologiczny marker komórek progenitorowych wątroby.
Królicze przeciwciało Anti-FOXL1 rozpoznaje FOXL1 psów, ludzi i myszy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego FOXL1
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-FXL1 może być stosowane do testów western blot (2,5 μg/ml) i IHC (4-8 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
FOXL1 jest członkiem rodziny forkhead. Domena forkhead jest monomerycznym motywem wiążącym DNA, który definiuje szybko rosnącą rodzinę eukariotycznych regulatorów transkrypcji. Dane genetyczne i biochemiczne sugerują centralną rolę białek forkhead w rozwoju embrionalnym.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HLFDPRLPALAASPMLYGPERPGLPLAFAPAAALAASGRAETPQKPPY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng-Qiang Yang et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(1), 110-122 (2014-01-16)
The Forkhead Box L1 (Foxl1) transcription factor regulates epithelial proliferation and development of gastrointestinal tract, and has been implicated in gastrointestinal and pancreatic tumorigenesis. However, the role of Foxl1 in renal cancer development and progression remains to be elucidated. The
Sara D Sackett et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 49(3), 920-929 (2008-12-24)
The liver contains a population of small bipotential facultative progenitor cells that reconstitute liver function when mature hepatocytes or cholangiocytes are unable to proliferate. Mesenchymal markers, including members of the forkhead transcription factor gene family, have been detected in hepatic