Kluczowe dokumenty
AV31673
Sigma-Aldrich
Anti-FGD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FYVE, RhoGEF and PH domain containing 1 (faciogenital dysplasia)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
107 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FGD1(2245)
Opis ogólny
Białko dysplazji twarzowo-genitalnej (FGD1) jest regulatorem GTPaz Rho i jest zaangażowane w prawidłowy rozwój zarodków. Wiadomo również, że działa jako czynnik wymiany nukleotydów guaninowych, który jest specyficzny dla Cdc42Hs. Mutacje FGD1 są związane z zespołem Aarskoga.
Królicze przeciwciało anty-FGD1 rozpoznaje psie, bydlęce, ludzkie, mysie i szczurze FGD1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego FGD1
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-FGD1 zostało użyte do testów western blotting w stężeniu 2,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
FGD1 zawiera domeny homologii Dbl (DH) i pleckstrin (PH). Może wiązać się specyficznie z GTPazą Cdc42Hs z rodziny Rho i stymulować wymianę GDP-GTP izoprenylowanej formy Cdc42Hs. Stymuluje również kaskadę kinazy białkowej aktywowanej mitogenami, prowadząc do aktywacji kinazy c-Jun SAPK/JNK1. FGD1 odgrywa istotną rolę w rozwoju embrionalnym, a mutacje genu FGD1 powodują ludzkie zaburzenie rozwojowe, zespół Aarskoga-Scotta.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: WMAVLGRAGRGDTFCPGPTLSEDREMEEAPVAALGATAEPPESPQTRDKT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M F Olson et al.
Current biology : CB, 6(12), 1628-1633 (1996-12-01)
Dbl, a guanine nucleotide exchange factor (GEF) for members of the Rho family of small GTPases, is the prototype of a family of 15 related proteins. The majority of proteins that contain a DH (Dbl homology) domain were isolated as
C E Schwartz et al.
European journal of human genetics : EJHG, 8(11), 869-874 (2000-11-28)
The Aarskog syndrome or facio-genital dysplasia (FGDY, MIM No. 305400) is an X-linked condition characterized by short stature, macrocephaly, facial, genital and skeletal anomalies. It is caused by mutation of the FGD1 gene mapped to the Xp11.21 region. To date
Y Zheng et al.
The Journal of biological chemistry, 271(52), 33169-33172 (1996-12-27)
The Rho family of small GTP-binding proteins plays important roles in the regulation of actin cytoskeleton organization and cell growth. Activation of these GTPases involves the replacement of bound GDP with GTP, a process catalyzed by the Dbl-like guanine-nucleotide exchange
Peng Hou et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(2), 286-295 (2011-12-23)
Although BRAF(V600E) is well known to play an important role in the tumorigenesis of melanoma, its molecular mechanism, particularly the epigenetic aspect, has been incompletely understood. Here, we investigated the role of BRAF(V600E) signaling in altering gene methylation in the
Peng Hou et al.
Endocrine-related cancer, 18(6), 687-697 (2011-09-23)
The BRAF V600E mutation plays an important role in the tumorigenesis of papillary thyroid cancer (PTC). To explore an epigenetic mechanism involved in this process, we performed a genome-wide DNA methylation analysis using a methylated CpG island amplification (MCA)/CpG island