AV31654
Anti-ESRRB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Estrogen-related receptor β
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, horse, dog, bovine, rat, guinea pig
opakowanie
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESRRB(2103)
Opis ogólny
Rabbit Anti-ESRRB antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and canine ESRRB.
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3