Kluczowe dokumenty
AV31218
Sigma-Aldrich
Anti-POU3F2 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-7-Oct, Anti-BRN2, Anti-OTF7, Anti-POU domain, class 3, transcription factor 2, Anti-POUF3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, guinea pig, dog, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU3F2(5454)
Opis ogólny
POU3F2 jest neuronalnym czynnikiem transkrypcyjnym, który moduluje różnicowanie neuronów i ułatwia stymulację genów regulowanych hormonem uwalniającym kortykotropinę. POU3F2 jest powiązany z czerniakiem.
Królicze przeciwciało Anti-POU3F2 (AB2) rozpoznaje bydlęce, psie, ludzkie, mysie i szczurze POU3F2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego POU3F2
Zastosowanie
Królicze przeciwciało Anti-POU3F2 (AB2) może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
N-Oct-3 (POU3F2) jest białkiem należącym do dużej rodziny czynników transkrypcyjnych, które wiążą się z oktameryczną sekwencją DNA ATGCAAAT. Większość tych białek posiada wysoce homologiczny region, określany jako domena POU, który występuje w kilku czynnikach transkrypcyjnych ssaków, w tym w białkach wiążących oktamer Oct1 (POU2F1) i Oct2 (POU2F2) oraz w przysadkowym białku Pit1 (PIT1). Geny POU klasy III ulegają ekspresji głównie w OUN. Jest prawdopodobne, że czynniki transkrypcyjne specyficzne dla OUN, takie jak te, odgrywają ważną rolę w neurogenezie ssaków poprzez regulację ich różnorodnych wzorców ekspresji genów. N-Oct-3 jest białkiem należącym do dużej rodziny czynników transkrypcyjnych, które wiążą się z oktameryczną sekwencją DNA ATGCAAAT. Większość z tych białek posiada wysoce homologiczny region, określany jako domena POU, który występuje w kilku czynnikach transkrypcyjnych ssaków, w tym w białkach wiążących oktamer Oct1 (POU2F1; MIM 164175) i Oct2 (POU2F2; MIM 164176) oraz w przysadkowym białku Pit1 (PIT1; MIM 173110). Geny POU klasy III ulegają ekspresji głównie w OUN. Jest prawdopodobne, że czynniki transkrypcyjne specyficzne dla OUN, takie jak te, odgrywają ważną rolę w neurogenezie ssaków, regulując ich różnorodne wzorce ekspresji genów.[dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LGAGGQPAGLHHHGLRDAHDEPHHADHHPHSHPHQQPPPPPQGPPG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dominique Kobi et al.
Pigment cell & melanoma research, 23(3), 404-418 (2010-03-27)
POU3F2 is a POU-Homeodomain transcription factor expressed in neurons and melanoma cells. In melanoma lesions, cells expressing high levels of POU3F2 show enhanced invasive and metastatic capacity that can in part be explained by repression of Micropthalmia-associated Transcription Factor (MITF)
Hedwig Stanisz et al.
Pigment cell & melanoma research, 27(3), 442-453 (2014-01-30)
Spontaneous melanoma phenotype switching is controlled by unknown environmental factors and may determine melanoma outcome and responsiveness to anticancer therapy. We show that Orai1 and STIM2 are highly expressed and control store-operated Ca(2+) entry in human melanoma. Lower extracellular Ca(2+)
Shih-Hsiu J Wang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(38), 12745-12761 (2014-09-19)
Most excitatory synapses in the mammalian brain are formed on dendritic spines, and spine density has a profound impact on synaptic transmission, integration, and plasticity. Membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) proteins are intracellular scaffolding proteins with well established roles in synapse