Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
AMAB91220
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDH2 antibody produced in mouse
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3716, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CDHN, Anti-NCAD, Anty-CD325
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL3716, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
izotyp
IgG1
sekwencja immunogenna
NSNDGLVTVVKPIDFETNRMFVLTVAAENQVPLAKGIQHPPQSTATVSVTVIDVNENPYFAPNPKIIRQEEGLHAGTMLTTFTAQDP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH2(1000)
Powiązane kategorie
Immunogen
kadheryna 2, typ 1, N-kadheryna (neuronalna)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała 4357 Powered by Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Postać fizyczna
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)