Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
AMAB90876
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3E antibody produced in mouse
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL1466, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL1466, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
izotyp
IgG1
sekwencja immunogenna
NEEMGGITQTPYKVSISGTTVILTCPQYPGSEILWQHNDKNIGGDEDDKNIGSDEDHLSLKEFSELEQSGYYVCYPRGSKPEDANFYLYLRARVCENCMEMD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3E(916)
Powiązane kategorie
Immunogen
Cząsteczka CD3e, epsilon (kompleks CD3-TCR)
Zastosowanie
Monoclonal Anti-CD3E 4357 Powered by Atlas Antibodies został opracowany i zatwierdzony przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu macierzy białek i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat przeciwciał Prestige i HPA, odwiedź sigma.com/ Prestige.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST87371
Postać fizyczna
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luciën E P M van der Vlugt et al.
The Journal of infectious diseases, 210(8), 1207-1216 (2014-05-06)
Chronic schistosome infections are associated with T-cell hyporesponsiveness and a strong regulatory network. Murine studies have shown that schistosome infections can induce regulatory CD1d(hi) B cells, which inhibit inflammatory responses. Here, we evaluated the influence of regulatory B cells (Bregs)
Rinat Sharir et al.
Cardiovascular research, 103(4), 585-596 (2014-06-27)
Ischaemic damage is associated with up-regulation of pro-inflammatory cytokines, as well as invasion of leucocytes and lymphocytes to the injured muscle. Regulatory T cells (Tregs) exert suppressive effects on several immune and non-immune cellular elements. We hypothesized that adoptive Treg
Isabel Poschke et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 63(10), 1061-1071 (2014-07-06)
Adoptive transfer of in vitro-expanded tumor-infiltrating lymphocytes (TIL) has shown great clinical benefit in patients with malignant melanoma. TIL therapy itself has little side effects, but conditioning chemo- or radiotherapy and postinfusion interleukin 2 (IL-2) injections are associated with severe
Simon C Afford et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(5), 1932-1943 (2013-12-18)
Chronic hepatitis occurs when effector lymphocytes are recruited to the liver from blood and retained in tissue to interact with target cells, such as hepatocytes or bile ducts (BDs). Vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1; CD106), a member of the
Jong Joo Lee et al.
Purinergic signalling, 10(2), 357-365 (2013-09-18)
This study investigated the immune-modulatory effects of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells (hBMSCs) on human Th17 cell function through the CD39-mediated adenosine-producing pathway. The suppressive effects of hBMSCs were evaluated by assessing their effects on the proliferation of Th17