Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
AMAB90865
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDH1 antibody produced in mouse
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL1180, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD324, Anti-UVO, Anti-uvomorulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Poziom jakości
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL1180, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
izotyp
IgG2a
sekwencja immunogenna
ATDNGSPVATGTGTLLLILSDVNDNAPIPEPRTIFFCERNPKPQVINIIDADLPPNTSPFTAELTHGASANWTIQYNDPTQESIILKPKMALEVGDYKINLKLMDNQNKDQVTTLEVSVCDCEGA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH1(999)
Powiązane kategorie
Immunogen
kadheryna 1, typ 1, E-kadheryna (nabłonkowa)
Zastosowanie
Monoclonal Anti-CDH1 4357 Powered by Atlas Antibodies został opracowany i zatwierdzony przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu macierzy białek i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat przeciwciał Prestige i HPA, odwiedź sigma.com/ Prestige.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86781
Postać fizyczna
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wan-Ting Chen et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 16(8), 617-626 (2014-09-16)
Hepatocellular carcinoma (HCC) often results from chronic liver injury and severe fibrosis or cirrhosis, but the underlying molecular pathogenesis is unclear. We previously reported that deletion of glucose regulated protein 94 (GRP94), a major endoplasmic reticulum chaperone, in the bone
Eirini Pectasides et al.
PloS one, 9(4), e94273-e94273 (2014-04-12)
Elucidating the molecular phenotype of cancers with high metastatic potential will facilitate the development of novel therapeutic approaches to the disease. Gene expression profiles link epithelial to mesenchymal transition (EMT) phenotype with high-risk HNSCC. We sought to determine the role
Nicoletta Fortunati et al.
International journal of oncology, 44(3), 700-708 (2013-12-25)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is a very aggressive type of tumour and its aggressiveness is linked to E-cadherin downregulation. In estrogen-sensitive breast cancer, high levels of E-cadherin fit with high levels of ERα and MTA3 (a component of the transcription
Han Yan et al.
Molecular carcinogenesis, 53(12), 960-969 (2013-07-19)
The epithelial-mesenchymal transition (EMT) and acquisition of cancer stem cells (CSCs)-like properties are essential steps in the metastasis and postsurgical recurrence of hepatocellular carcinomas (HCCs). The molecular mechanisms involved, however, remain obscure. As determined by an miRNA microarray analysis, there
Zhen-Hai Lin et al.
International journal of oncology, 45(2), 629-640 (2014-05-27)
Mammalian sterile-20-like kinase 4 (MST4) has been implicated in cell proliferation and differentiation. In a previous study, we found MST4 to be an important candidate gene for metastatic hepatocellular carcinoma (HCC); however, the molecular mechanism of the promoting role of