Kluczowe dokumenty
ADF346382-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 20 – 30 mL round-bottom tube, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
round bottom
Właściwości
for use with lid
holds 1 x 20 – 30 mL round-bottom tube
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637240 (NA)
Parametry
14,900 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
metody
centrifugation: suitable
Średnica
26 mm
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)