Kluczowe dokumenty
ADAPA444125R-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 14 x 1.2 - 5 mL round-bottom tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 14 x 1.2 - 5 mL round-bottom tubes
with rubber mat bottom
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637509 (NA)
Parametry
4,200 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
105 mm
Średnica
11 mm
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)